Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
mTOR Activator, MHY1485,
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
~2 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 12.5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCN(CC1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)C3=CC(=NN3)C4=CC=CC=C4O
InChI key
VHYUALWDIXAVIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
MHY1485, a small-molecule activator of the mammalian target of rapamycin (mTOR), exerts an inhibitory effect on the autophagic process by preventing the fusion between autophagosomes and lysosomes, resulting in the accumulation of LC3II protein and the enlargement of autophagosomes. It can also protect osteoblasts from dexamethasone-induced damage by inhibiting the mitochondrial death pathway provoked by dexamethasone.
Application
mTOR Activator, MHY1485 has been used to activate the mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway in mice with Parkinson disease (PD) to reverse the effects of tumor necrosis factor α–induced protein 3 (TNFAIP3) on the mitigation of injury in mice and in SK-N-SH cells induced with 1-Methyl-4-phenylpyridinium (MPP+).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Choi, Y. J., et al. 2012. PLoS. One.7, e43418.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mTOR Activator, MHY1485
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?