Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 644,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
O1[C@H](CCC\C=C\[C@H]2[C@H]([C@H](\C=C\C1=O)O)C[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15-/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
General description
Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function. Inhibitor of HDL-mediated cholesterol efflux. Causes disassembly of the Golgi complex and ER swelling in a variety of mammalian cell lines at <40 ng/ml. Inhibits the activity of BIG1 and BIG2, the guanine-nucleotide exchange proteins for ADP-ribosylation factors. Blocks binding of ADP-ribosylation factor to the Golgi and inhibits the GDP-GTP exchange.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
ADP-ribosylation factor (ARF)
ADP-ribosylation factor (ARF)
Reversible: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C. Use only fresh DMSO for further dilutions prior to use.
Other Notes
Yamagi, R., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 2567.
Moriango, N., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 12856.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992. Nature356, 344.
Moriango, N., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 12856.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992. Nature356, 344.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?