Przejdź do
5.00653
Inhibitor aktywacji Nef Hck, B9
Synonim(y):
Bloker dimeryzacji Nef, ( E)-4-((3-chlorofenylo)diazenilo)-5-hydroksy-3-(4-nitrofenylo)-1H-pirazolo-1-karbotioamid, Bloker dimeryzacji Nef,(E)-4-((3-chlorofenylo)diazenilo)-5-hydroksy-3-(4-nitrofenylo)-1H-pirazolo-1-karbotioamid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11ClN6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.81
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1=CC(=CC(=C1)Cl)N=NC2=C(NN(C2=O)C(=S)N)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C16H11ClN6O3S/c17-10-2-1-3-11(8-10)19-20-14-13(21-22(15(14)24)16(18)27)9-4-6-12(7-5-9)23(25)26/h1-8,21H,(H2,18,27)
InChI key
LEQSBTDRMOZWRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek difenylopirazolowy, który zakłóca dimeryzację białka dostępowego HIV Nef (IC50 = 3 µM w komórkach HEK293T) i zapobiega aktywacji kinazy Hck z rodziny Src (SFK) za pośrednictwem Nef (IC50 = 2,8 µM) bez bezpośredniego wpływu na aktywność katalityczną c-Src, Hck, Lck lub Lyn (IC50 > 20 µM). Wykazano, że skutecznie hamuje replikację wirusów HIV i SIV (IC50 <0.3 µM w 9-dniowych hodowlach CEM-T4 zakażonych HIV-1 NL4-3; IC50 = 1 µM w 5-dniowych hodowlach CEM-174 zakażonych SIV ΔB670) i zakaźność (odpowiednio 45% i 50% zahamowanie HIV-1 NL4-3 i SIV ΔB670, odpowiednio, po 48 godzinach leczenia 3 µM B9 w komórkach reporterowych TZM-bl) w sposób zależny od Nef, będąc nieskutecznym wobec replikacji mutanta HIV-1 z defektem Nef. Badania dokowania molekularnego przewidują miejsce docelowe B9 o wysokim powinowactwie utworzone na interfejsie dimeryzacji Nef i miejsce wiążące B9 o niskim powinowactwie na każdym monomerze Nef na obrzeżach interfejsu dimeru, przy czym Asn126 przyczynia się do obu trybów wiązania. Konsekwentnie, badania wiązania in vitro ujawniają dwie wartości KD B9 wynoszące 1,72 nM i 860 nM w stosunku do pełnej długości HIV-1 Nef i całkowitą utratę wiązania B9 w stosunku do mutantów Nef N126A/L/Q.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Nef
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Emert-Sedlak, L.A., et al. 2013. Chem. Biol.20, 82.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)