Przejdź do
5.04635
Chlorowodorek MPEP
Synonim(y):
Chlorowodorek 6-metylo-2-(fenyloetynylo)pirydyny
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mM
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C14H11N/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13/h2-9H,1H3
InChI key
NEWKHUASLBMWRE-UHFFFAOYSA-N
General description
Niekompetycyjny, bardzo silny antagonista selektywny dla receptorów mGlu5 (IC50 = 36 nM). Również pozytywny allosteryczny modulator mGlu4 isłaby anatagonista receptorów NMDA. Biologicznie aktywny dopuszczony systematycznie. Szeroko stosowany w ocenie funkcjonalnej roli receptorów mGlu5 w różnych obszarach badawczych, takich jak uczenie się i pamięć, sen, neuroprotekcja, depresja, uzależnienie, zaburzenia lękowe i związane ze stresem, analgezja, lokomocja, plastyczność neuronalna i choroba Parkinsona.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
receptory mGlu₅
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić w temperaturze 9-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Manago, F., et al. 2013. Psychopharmacol. (Berl)226, 541.
Cavas, M., et al. 2013. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry.40, 18.
Micheli, F., 2000. Cur. Op. Invest. Drugs (Londyn, Anglia)1, 355.
Li, X., et al. 2006. J. Pharmacol. & Exp. Therapeutics.319, 254.
Tatarczyńska, E., et al. 2001. Bri. J. Pharmacol.132, 1423.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)