Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32ClN5O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.01 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
26 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 10 mM, DMSO: 25 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)N2CCN(CC2)CCC[n]3nc([n]([c]3=O)CCOc4ccccc4)CC.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
InChI key
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny antagonista receptora 5-HT2A (Kd = 26 nM), o umiarkowanym powinowactwie do receptora alfa1-adrenergicznego (Kd = 48 nM) i receptora 5-HT1A (Kd = 80 nM). Pierwotnie opracowany jako kliniczny lek przeciwdepresyjny, ale zaprzestany w 2004 r., nefazodon (Serzone) nadal pozostaje specyficznym inhibitorem niektórych szlaków serotoninergicznych. Doniesiono również, że nefazodon wywołuje dysfunkcję mitochondriów.
Other Notes
Kim, J.-A. et al. 2012. Toxicol. Lett.214, 175.
Cusack, B. et al. 1994. Psychopharmacol.114, 559.
Cusack, B. et al. 1994. Psychopharmacol.114, 559.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?