Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.32
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
[nH]1ncc(c1c4nc(ccc4)C)c2nc3c(nccc3)cc2
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
InChI key
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, silny, selektywny, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor receptora TGF-β typu I (ALK5; IC50 = 23 nM, 4 nM i 18 nM odpowiednio dla wiązania ALK5, autofosforylacji ALK5 i testu komórkowego TGF-β w komórkach HepG2). Minimalnie wpływa na panel 9 blisko spokrewnionych kinaz, w tym p38 MAPK (IC50 >16 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 23 nM, 4 nM i 18 nM dla wiązania ALK5, autofosforylacji ALK5 i TGF-&beta.
Główny cel
ALK5
ALK5
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
50 mM (5 mg/348 µl) sterylnie filtrowany roztwór inhibitora kinazy TGF-β RI II, RepSox (Cat. No. 616452) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C. Do dalszego rozcieńczania należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Other Notes
Ichida, J. K., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 491.
Gellibert, F., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 4494.
Gellibert, F., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 4494.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?