Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H34O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.50
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
Oc1c(c(ccc1)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)C(=O)O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
InChI key
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek analog kwasu anakardowego (nr kat. 172050), który hamuje modyfikację białek SUMO (nr kat. 662037, 662039 i 662042) (IC50 = 3,0 µM przy użyciu RanGAP1-C2 jako substratu) w sposób zależny od ATP poprzez selektywne celowanie w enzym aktywujący SUMO E1 (nr kat. 662073 i 662074) i zakłócanie tworzenia półproduktu E1-SUMO niezależnie od cysteiny w miejscu aktywnym E1. Wykazano, że zarówno kwas ginkgolowy, jak i kwas anakardowy skutecznie zmniejszają ogólną ubikwitynację SUMO białek komórkowych 293T, w tym p53, w sposób zależny od dawki, podczas gdy żaden ze związków nie jest skuteczny w wpływaniu na ogólną ubikwitynację białek komórkowych lub acetylację histonu H4K8 w kulturach 293T, chociaż wykazano, że oba związki hamują acetylację lizyny histonu przez PCAF (nr kat. 124026) w testach acetylazy bezkomórkowej.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Enzym aktywujący SUMO E1
Enzym aktywujący SUMO E1
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
25 mM (2 mg/231 µl) sterylnie filtrowany roztwór kwasu ginkgolowego (15:1) (Cat. No. 345887) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C. Do dalszych rozcieńczeń należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Other Notes
Fukuda, I., et al. 2009. Chem. Biol.16, 133.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas miłorzębowy (15:1)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?