Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 552,00 zł |
Informacje o tej pozycji
552,00 zł
Nazwa produktu
Kalikulina A, Discodermia calyx, InSolution, ≥98%, 100 µM in DMSO, Cell-permeable protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@H]1[C@H](O[C@]2(O[C@@H]([C@@H]([C@H](C2)O)C)C\C=C\c3nc([o]c3)[C@H](CCNC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N(C)C)COC)C)C1(C)C)[C@@H](OC)C[C@H](O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)\C=C(/C)\C(=C\C=C\C(=C/C#N)\C)\C)C)(O)O
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34+,35+,37-,38-,39-,40+,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50-/m0/s1
InChI key
FKAWLXNLHHIHLA-QJLNTFFJSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
fosfataza białkowa-2A i -1
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Takeuchi, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.205, 1803.
Figurov, A., et al. 1993. Eur. J. Neurosci.5, 1083.
Song, Q., and Lavin, M.F. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.190, 47.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Carl, A., et al. 1991. Am. J. Physiol.261, C387.
Suganuma, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 3521.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Ishihara, H., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 871.
Kato, Y., et al. 1988. J. Org. Chem.53, 3930.
Kato, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 2780.
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?