Przejdź do
5.08316
CTAP
Synonim(y):
Antagonista receptora opioidowego µ, CTAP
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H69N13O11S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1104.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
3.5 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C1(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N)[C@H](O)C)CCCN=C(N)N)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccc(cc3)O)NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2
InChI
1S/C51H69N13O11S2/c1-26(65)39(42(53)68)62-49(75)41-51(3,4)77-76-25-38(61-43(69)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(73)59-36(22-29-16-18-31(67)19-17-29)45(71)60-37(23-30-24-57-34-14-9-8-13-32(30)34)46(72)58-35(15-10-20-56-50(54)55)44(70)63-40(27(2)66)48(74)64-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,57,65-67H,10,15,20-23,25,52H2,1-4H3,(H2,53,68)(H,58,72)(H,59,73)(H,60,71)(H,61,69)(H,62,75)(H,63,70)(H,64,74)(H4,54,55,56)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1
InChI key
OFMQLVRLOGHAJI-FGHAYEPSSA-N
General description
Bardzo silny oktapeptyd, który działa jako selektywny i penetrujący mózg biodostępny antagonista receptora opioidowego µ (IC50 = 3,5 nM). Stosowany w badaniach systemów nagrody i dodatków.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
u Receptor opioidowy
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Arg-Thr-Pen-Thr-NH2 (wiązanie disiarczkowe 2-7)
Perry, C., et al., 2013. Behav. Neurosci.127, 535.
Burkett, J. et al. 2011. Neuropsychopharm.36, 2200.
Steinmiller, L., et al., 2008. Psychopharmacol. (Berl).195, 497.
Sterious, S., et al., 2003. J. Pharmacol. Exp. Ther.304, 301.
Abbruscato, T., et al. 1997. J. Pharmacol.280, 402.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CTAP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)