As reported in the 'DESCRIPTION' section, under 'Physical Form', the 25mM solution converts to 2mg/221µL.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 619,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17ClFNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
TAK-242, InSolution, ≥98%, 25 mM in DMSO, TLR4 inhibitor
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
Fc1cc(c(cc1)N[S](=O)(=O)[C@@H]2CCCC=C2C(=O)OCC)Cl
InChI
1S/C15H17ClFNO4S/c1-2-22-15(19)11-5-3-4-6-14(11)23(20,21)18-13-8-7-10(17)9-12(13)16/h5,7-9,14,18H,2-4,6H2,1H3/t14-/m1/s1
InChI key
LEEIJTHMHDMWLJ-CQSZACIVSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek cykloheksenokarboksylan, który zakłóca interakcję TLR4 z cząsteczkami adaptorowymi TIRAP i TRAM poprzez selektywne wiązanie się z TLR4, ale nie TLR1-3 lub TLR5-10, poprzez wewnątrzkomórkową resztę Cys747 TLR4. Wykazano, że skutecznie hamuje zdarzenia sygnalizacyjne za pośrednictwem TLR4, w tym indukowaną przez LPS produkcję NO i cytokin zapalnych w mysich makrofagach RAW264.7 (IC50 = 1,8, 1,3 i 1.9 nM, odpowiednio, przeciwko produkcji NO, IL-6 i TNF-α), aktywność NF-κB zależną od TLR4/TIRAP, jak również aktywność ISRE zależną od TLR4/TIRAP i TLR4/TRAM (IC50<300 nM) w HEK293-hTLR4/MD2-CD14 transfekowanych TIRAP lub TRAM. Po podaniu dożylnym w dawce 3 mg/kg, TAK-242 całkowicie zapobiega śmierci wywołanej przez LPS (7 mg/kg, i.p.) u myszy in vivo. Całkowite wyeliminowanie śmierci wywołanej wstrząsem septycznym można rozszerzyć na żywe myszy zakażone E. coli, gdy podaje się je jednocześnie z ceftazydymem (3 mg/kg TAK-242 i 20 mg/kg ceftazydymu, i.v.).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
TLR4
TLR4
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
25 mM (2 mg/221 µL) sterylnie filtrowany roztwór inhibitora TLR4, TAK-242 (Cat. No. 614316) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-70°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 1 roku w temperaturze -70°C.
Other Notes
Matsunaga, N., et al. 2011. Mol. Pharmacol.79, 34.
Takashima, K., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.157, 1250.
Li, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 1288.
Yamada, M., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7457.
Takashima, K., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.157, 1250.
Li, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 1288.
Yamada, M., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7457.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TAK-242
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
The reagent is being sold InSolution, ≥98%, 25 mM in DMSO - what is the total volume of the reagent?