Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 372,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20F3N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=C4C(N)=NC=N5)=C3
InChI
1S/C24H19F4N5O/c1-32-11-18(21-22(29)30-12-31-23(21)32)14-2-3-19-15(9-14)4-5-33(19)20(34)8-13-6-16(24(26,27)28)10-17(25)7-13/h2-3,6-7,9-12H,4-5,8H2,1H3,(H2,29,30,31)
InChI key
PXVQGBJMIQCDEX-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Glass bottle
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (solvent)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (solvent)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?