Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 783,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104424
NACRES:
NB.61
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 52125, FLASH®
783,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
BioControl Systems 52125, FLASH®
storage condition
room temperature
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with FLASH (63003/63003BC)
storage temp.
room temp
General description
Mieści 28 rurek 10 mm
Application
PCR
Other Notes
One block
Legal Information
FLASH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, For use with FLASH® Digital Dry Bath Heater | description AC/DC input 230 V AC, EuroPlug, to hold, one block | description to hold, two blocks, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug | description to hold, two blocks, AC/DC input 230 V AC, UK plug |
| manufacturer/tradename BioControl Systems 52125, FLASH® | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BSH1001-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BSH1002-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BSH1002-E-UK |
| compatibility for use with FLASH (63003/63003BC) | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage condition room temperature | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?