Przejdź do
521275
Inhibitor podwójnego szlaku PDK1/Akt/Flt
The PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 331253-86-2, controls the biological activity of PDK1/Akt/Flt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
6H-Indeno[1,2-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazyn-6-on i 10H-Indeno[2,1-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazyn-10-on, KP372-1, Akt Inhibitor XXI, PDK1 Inhibitor I
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H4N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21nnnc2nc3c(n1)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C10H4N6O/c17-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8(9)11-10-12-14-15-16(10)13-7/h1-4H
InChI key
SSNMLKNJEUSPDY-UHFFFAOYSA-N
General description
CAS. Nr CAS 331253-86-2 i 329710-24-9 (dwa izomery)
Związek przepuszczalny dla komórek, który selektywnie indukuje apoptozę w AML (ostra białaczka szpikowa) z niewielkim wpływem na normalne komórki progenitorowe CD34+ AML. Wykazano, że bezpośrednio hamuje zarówno aktywność PDK1, jak i Akt w testach kinazowych in vitro w sposób zależny od dawki i blokuje komórkową fosforylację Akt zarówno na Ser473, jak i Thr308. Podwójny charakter hamowania zarówno szlaków PDK1/Akt, jak i Flt3/PIM pozwala na skuteczne zabijanie komórek AML (średnie IC50 = 1,05, 1,91 i 0,43 µM odpowiednio dla AML z dzikim Flt3, pojedynczym mutantem ITD/D835 i podwójnym mutantem Flt3-ITD-TDK), które w przeciwnym razie są oporne na inhibitory ukierunkowane tylko na szlak PDK1/Akt. CAS. Nr 331253-86-2 i 329710-24-9.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 1,05, 1,91 i 0,43 µM odpowiednio dla AML z dzikim typem Flt3, pojedynczym mutantem ITD/D835 i podwójnym mutantem Flt3-ITD-TDK.
Główny cel
Aktywność PDK1 i Akt
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Zeng, Z., et al. 2006. Cancer Res.66, 3737.
Koul, D., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 637.
Mandal. M., et al. 2006. Oral Oncol.42, 430.
Mandal. M., et al. 2005. Br. J. Cancer92, 1899.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU059471HPA059083
description
The PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 331253-86-2, controls the biological activity of PDK1/Akt/Flt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
targeting mouse Pdk1
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
assay
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)