Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 125 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
275,00 zł
agency
ISO 10705-2, ISO 2000
form
gelatinous solid
feature
ready-to-use
packaging
box of 10 × 25 mL
technique(s)
microbiological culture: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
25 mL
color
yellow
pH
7.4 ± 0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with VIRAPREP Kit (AR00206)
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for bacteria
General description
Modified Scholten Broth (MSB) zawiera większą ilość soli w składzie, która hamuje wzrost mikroorganizmów niehalofilnych (nielubiących soli). Mannitol działa jako źródło energii, podczas gdy czerwień fenolowa służy jako wskaźnik pH, zmieniając kolor w celu potwierdzenia obecności docelowych mikroorganizmów.
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description bottle filling volume 25 mL, ready-to-use, box of 10 × 25 mL, for the growth of host-bacteria in the enumeration of somatic coliphages in samples of any type of water, sediment and sludge | description suitable for microbiology | description powder | description - |
| application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) food and beverages | application(s) hematology |
| form gelatinous solid | form powder | form powder | form solution |
| feature ready-to-use | feature - | feature - | feature - |
| bottle capacity 125 mL | bottle capacity - | bottle capacity - | bottle capacity - |
| agency ISO 2000, ISO 10705-2 | agency - | agency - | agency - |
| bottle filling volume 25 mL | bottle filling volume - | bottle filling volume - | bottle filling volume - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?