Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 780,00 zł |
5 mg | Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
780,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
PI-103, A cell-permeable pyridinylfuranopyrimidine compound that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of DNA-PK, PI3-K, and mTOR.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N5(CCOCC5)c1nc(nc3c1[o]c4ncccc43)c2cc(ccc2)O
InChI
1S/C19H16N4O3/c24-13-4-1-3-12(11-13)17-21-15-14-5-2-6-20-19(14)26-16(15)18(22-17)23-7-9-25-10-8-23/h1-6,11,24H,7-10H2
InChI key
TUVCWJQQGGETHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
DNA-PK, PI3-K, and mTOR
Packaging
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A cell-permeable pyridinylfuranopyrimidine compound that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of DNA-PK, PI3-K, and mTOR. | description InSolution, ≥97%, potent ATP-competitive inhibitor of DNA-PK, PI3-K, and mTOR | description ≥98% (HPLC) | description TAPI-1, CAS 171235-71-5, is a structural analog of TAPI-0 with similar in vitro efficacy for the inhibition of MMPs and TACE. Blocks the shedding of several cell surface proteins. |
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL | solubility methanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?