Przejdź do
528116
Inhibitor PI 3-Kα VIII
The PI 3-Kα Inhibitor VIII controls the biological activity of PI 3-Kα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
N-((1E)-(6-bromoimidazo[1,2-a]pirydyn-3-ylo)metyleno)-Nʹ-metylo-Nʹʹ-(2-metylo-5-nitrobenzeno)sulfonohydrazyd, HCl, PIK-75, inhibitor PI 3-K VIII
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
69 750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14BrN5O4S · 2H2O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.31 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
69 750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(\N=C\c2[n]3c(nc2)ccc(c3)Br)C)c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])C.Cl
InChI
1S/C16H14BrN5O4S.ClH/c1-11-3-5-13(22(23)24)7-15(11)27(25,26)20(2)19-9-14-8-18-16-6-4-12(17)10-21(14)16;/h3-10H,1-2H3;1H/b19-9+;
InChI key
VOUDEIAYNKZQKM-MYHMWQFYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek imidazopirydynowy, który działa jako wysoce silny i kompetytywny względem ATP inhibitor DNA-PK i selektywny inhibitor PI3-K p110α (IC50 = 0,3, 40, 100 i 850 nM odpowiednio dla p110α, p110γ, PI 3-K C2β i p110β). Wykazano, że skutecznie blokuje komórkową sygnalizację PI3-K/Akt i hamuje wzrost guza zarówno in vitro (IC50 ≤58 nM w hodowlach MCF7, MCF7 ADR-res, HeLa, A375 i A549), jak i u myszy in vivo (62% zahamowanie ksenoprzeszczepu HeLa w ciągu 2 tygodni, 50 mg/kg/dzień, i.p.).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kim, S., et al. 2007. Blood 110, 4206.
Hayakawa, M., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem.15, 5837.
Knight, Z.A., et al. 2007. Cell125, 733.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528111506163361549
description
The PI 3-Kα Inhibitor VIII controls the biological activity of PI 3-Kα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The PI 3-Kα Inhibitor IV, also referenced under CAS 1188890-32-5, controls the biological activity of PI 3-Kα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The p38 MAP Kinase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 321351-00-2, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The GSK-3β Inhibitor VIII, also referenced under CAS 487021-52-3, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)