Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.45
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek 17β-hydroksyanalog wortmaniny (nr kat. 681675 i 681676) (HWT), który działa jako nieodwracalny inhibitor PI 3-K z 8,4-krotnie większą siłą niż wortmanina (IC50 = 0,5 i 4,2 nM, odpowiednio) i hamuje mTOR tylko w znacznie wyższych stężeniach (IC50 = 0,193 µM). Zarówno wortmanina, jak i HWT kowalencyjnie modyfikują konserwowaną resztę lizyny (Lys833 w świńskich PI 3-Kγ) w kieszeni wiążącej PI 3-K ATP poprzez ich elektrofilowy pierścień furanowy w pozycji C-20. Wykazano, że HWT skutecznie zatrzymuje wzrost komórek LNCaP (IC50 = 1,464 µM) in vitro, jednak jego wysoka toksyczność in vivo czyni go nieodpowiednim do badań nad zabijaniem nowotworów u myszy. Stwierdzono również, że hamuje produkcję PA za pośrednictwem PLD w późnej fazie po stymulacji ludzkich neutrofili fMLP (nr kat. 05-22-2500).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zask, A., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 1319.
Zhu, T., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 1373.
Norman, B. H., et al. 1996. J. Med. Chem.39, 1106.
Gelas, P., et al. 1992. Biochem. J.287, 67.
Zhu, T., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 1373.
Norman, B. H., et al. 1996. J. Med. Chem.39, 1106.
Gelas, P., et al. 1992. Biochem. J.287, 67.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?