Przejdź do
528178
Plazminogen, wolne od EACA i lizyny, ludzkie osocze
Synonim(y):
Profibrynolizyna, trypsynogen osoczowy
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42030240
Specific activity:
7 units/mg protein
description
Merck USA index - 14, 7521
Quality Segment
form
lyophilized
specific activity
7 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natywny plazminogen (wolny od EACA i lizyny) z ludzkiego osocza. Jednołańcuchowa glikoproteina zawierająca 790 reszt aminokwasowych. Występuje w normalnym osoczu w ilości około 12 mg/100 ml. Nieaktywny prekursor proteazy serynowej plazminy. Jest przekształcana w aktywną proteazę przez rozszczepienie przy Arg560.
Physical form
Liofilizowany z 20 mM buforu fosforanu sodu, 10 mg D-mannitolu, 10 mg NaCl.
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania lub przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez co najmniej 1 tydzień w temperaturze 4°C lub przez 1-2 miesiące w temperaturze -20°C.
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która hydrolizuje 1 µmol N-tosyl-Gly-Pro-Lys-pNAna minutę w temperaturze 25°C, pH 7,8.
Sun, Z., et al. 2002. Biochim. Biophys. Acta1596, 182.
Robbins, K.C., et al. 1967. J. Biol. Chem.242, 2333.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)