Przejdź do
528217
Mysz anty-PAI-1 mAb (MA-33H1F7)
This Anti-PAI-1 Mouse mAb (MA-33H1F7) is validated for use in Neutralization Studies for the detection of PAI-1.
Synonim(y):
Mysz anty-PAI-1, Przeciwciało anty-PAI-1, Przeciwciało wykrywające PAI-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
(human, mouse)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
2080,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(human, mouse)
storage condition
OK to freeze
dilution
(Neutralization Studies)
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
General description
Purified monoclonal mouse antibody. Recognizes the ~50 kDa PAI-1 protein.
Immunogen
Human
Application
Neutralization Studies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5282151A07530
description
This Anti-PAI-1 Mouse mAb (MA-33H1F7) is validated for use in Neutralization Studies for the detection of PAI-1.
description
liquid, ≥90% (SDS-PAGE), clone MA-33B8
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
species reactivity
(human, mouse)
species reactivity
rabbit, human
species reactivity
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
-
dilution
(Neutralization Studies)
dilution
(Immunoblotting (10 µg/mL)
Neutralization Studies )
dilution
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)