Przejdź do
5.30799
Inhibitor AGE, LR-90
Synonim(y):
Inhibitor zaawansowanych produktów końcowych glikacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H34Cl2N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
709.57
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pochodny metylenobisfenylomocznika, który blokuje powstawanie końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE) poprzez zmiatanie pośrednich związków dikarbonylowych i chelatowanie metali przejściowych, które katalizują produkcję AGE. Hamuje katalizowane jonami metali utlenianie askorbinianu (IC50 = 275 µM). Wykazuje działanie ochronne przed nefropatią cukrzycową, retinopatią i miażdżycą oraz zmniejsza sztywność tętnic u zwierząt z cukrzycą (~50 mg / l wody pitnej) poprzez zmniejszenie akumulacji kolagenu i sieciowania. Chociaż nie wpływa na stan glikemii i masę ciała u zwierząt normalnych i chorych na cukrzycę, zmniejsza poziom trójglicerydów w osoczu i hemoglobiny glikowanej u szczurów chorych na cukrzycę oraz poprawia pojemność minutową serca i objętość wyrzutową. Wykazano również, że hamuje aktywację NF-κB wywołaną przez S100b i TNFa.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
=IF(SGM_MetricTransfer!C11=,,SGM_MetricTransfer!C11)
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Satheesan, S., et al. 2014. Br. J. Pharmacol.171, 3103.
Nagai, R., et al. 2012. Diabetes.61, 549.
Figarola, J.L., et al. 2008. Diabetologia.51, 882.
Figarola, J.L., et al. 2003. Diabetologia.46, 1140.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)