Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 808,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H33N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
547.67
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
6.3 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1c2c(cccc2C5=CC(=O)C=C(O5)N6CCOCC6)Cc3c1ccc(c3)NC(=O)CN4C[C@H](O[C@H](C4)C)C
InChI
1S/C30H33N3O5S/c1-19-16-32(17-20(2)37-19)18-28(35)31-23-6-7-27-22(13-23)12-21-4-3-5-25(30(21)39-27)26-14-24(34)15-29(38-26)33-8-10-36-11-9-33/h3-7,13-15,19-20H,8-12,16-18H2,1-2H3,(H,31,35)/t19-,20+
InChI key
SCELLOWTHJGVIC-BGYRXZFFSA-N
General description
Inhibitor kinazy ATM, KU60019, jest przenikającym przez komórki, silnym inhibitorem kinazy ATM (IC₅₀ = 6,3 nM). Charakteryzuje się 270- i 1600-krotnie wyższą selektywnością w stosunku do kinaz DNA-PK i ATR.
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie tioksantenu, który działa jako bardzo silny inhibitor kinazy ATM (Ataxia telangiectasia mutate) (IC50 = 6,3 nM). Wykazuje około 270- i 1600-krotnie większą selektywność w stosunku do kinaz DNA-PK i ATR (odpowiednio IC50 = 1,7 i >10 µM). Ma jedynie trywialny wpływ na 229 kinaz białkowych, gdy jest badany w panelu na poziomie 1 µM. Wykazano, że blokuje fosforylację Ser15 p53 oraz podstawową i indukowaną promieniowaniem fosforylację Ser473 Akt w komórkach glejaka. Blokuje indukowaną promieniowaniem odpowiedź na uszkodzenie DNA i radiosensybilizuje ludzkie komórki glejaka (U87 i U1242) i mysie komórki macierzyste glejaka oraz hamuje migrację, inwazję i wzrost komórek glejaka. Radiosensybilizuje również ortotopowe ksenografty glejaka i znacząco wydłuża przeżycie myszy.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
ATM
ATM
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Biddlestone-Thorpe, L., et al. 2013. Clin. Cancer Res.19, 3189.
Golding, S., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 2894.
Golding, S., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 2894.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?