Przejdź do
5.31996
Inhibitor KDM4A/KDM4B, NSC636819
Synonim(y):
Inhibitor JMJD2, inhibitor demetylazy lizyny histonowej zawierający Jumonji C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H12Cl4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.15
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
859,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
3.0 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalna dla komórek pochodna dinitrobenzenu, która działa jako konkurencyjny inhibitor KDM4A (IC50 = 6,4 µM;Ki = 5,5 µM) i KDM4B (IC50 = 9,3 µM;Ki = 3,0 µM) i całkowicie blokuje ich aktywność demetylującą wobec H3K9me3 (~ 5 µM). Wykazuje znacznie zmniejszoną aktywność wobec KDM4D i KDM4E. Skutecznie indukuje apoptozę w komórkach LNCaP (IC50 = 16,5 µM po 3-dniowej hodowli), ale nie wpływa na normalne komórki PNT2 (~ 5 do 20 µM przez 6 dni). Wykazano, że zwiększa regulację genów supresorowych nowotworów RB1 i CDH1 oraz zmniejsza regulację onkogenów IGF1R, FGFR3, CCNE2, AURKA i AURKB.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
KDM4A/B
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Chu, C.H., et al. 2014. Journ. Med. Chem.57, 5975.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)