Przejdź do
5.33259
Inhibitor FOXM1 III, FDI-6
Synonim(y):
FDI6, związek hamujący domenę głowicy widełkowej 6, NCGC00099374
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
854,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H11F4N3OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
854,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c2c([s]c(c2N)C(=O)Nc4ccc(cc4)F)nc(c1)c3[s]ccc3
InChI
1S/C19H11F4N3OS2/c20-9-3-5-10(6-4-9)25-17(27)16-15(24)14-11(19(21,22)23)8-12(26-18(14)29-16)13-2-1-7-28-13/h1-8H,24H2,(H,25,27)
InChI key
ZATJMMZPGVDUOM-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibitor FOXM1 FDI-6; NCGC00099374
Przepuszczalny dla komórek związek tienopirydynylokarboksyamidowy, który celuje w domenę wiążącą DNA skrzydlatej helisy (DBD; aa 222-360 w FOXM1c) forkhead box M1 (FOXM1) w stosunku stechiometrycznym 1:1 i skutecznie blokuje aktywność wiązania DNA FOXM1 DBD (IC50 = 22.5 µM przez EMSA; 15 nM sonda DNA i 750 nM FOXM1 DBD) i wykazuje aktywność antyproliferacyjną w hodowlach raka piersi (GI50 = 18 µM/MCF-7, 18,1 µM/PEO-1 i 21,8 µM/MDA-MB-231 przy 72-godzinnym leczeniu). Leczenie hodowli FDI-6 zmniejsza obłożenie promotorów genów docelowych FOXM1 (o 36% / CDC25B i 38% / CCNB1 przy 6-godzinnym leczeniu przy 40 µM w hodowlach MCF-7) i ogólną asocjację chromatyny FOXM1 (o 43% / 20 µM i 79% / 40 µM w hodowlach MCF-7).M i 79%/40 µM w hodowlach MCF-7), co skutkowało obniżeniem poziomu mRNA genów docelowych FOXM1 (o 57%/PLK1, 55%/CDC25B, 52%/AURKB, 45%/CARM1 przy 6-godzinnym leczeniu w stężeniu 40 µM w hodowlach MCF-7). Blisko 19-krotnie wzbogacone cele FOXM1 są widoczne wśród gatunków mRNA podlegających downregulacji w porównaniu z tymi, na które nie ma wpływu leczenie FDI-6, podczas gdy niewielkie lub żadne wzbogacenie nie jest widoczne w odniesieniu do celów wysoce homologicznych czynników transkrypcyjnych rodziny FOX FOXA1, FOXA2 i FOXP2 wśród mRNA dotkniętych leczeniem FCI-6. W przeciwieństwie do Thiostrepton (nr kat. 598226), FDI-6 nie hamuje aktywności proteasomu 20S.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
FOXM1
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Gormally , M.V., et al. 2014. Nat. Commun.5, 5156.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)