Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23ClF3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1cc(c(cc1)Cl)N2CCC3(CC2)CCC(CC3)CC(=O)O
InChI
1S/C19H23ClF3NO3/c20-15-2-1-14(27-19(21,22)23)12-16(15)24-9-7-18(8-10-24)5-3-13(4-6-18)11-17(25)26/h1-2,12-13H,3-11H2,(H,25,26)
InChI key
WUJVPELCYCESAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek kwasu azaspiroundekanylooctowego, który działa jako selektywny agonista Gpr120 (FFAR4) zarówno u ludzi, jak i myszy (EC50 = 60 nM / produkcja IP3 i 350 nM / rekrutacja β-Arrestin-2 przy użyciu komórek wyrażających ludzki lub mysi Gpr120), podczas gdy jest nieskuteczny w stosunku do Gpr40 i jest około 100 razy bardziej skuteczny niż kwas dokozaheksaenowy / DHA w stymulowaniu transkrypcji reporterowej za pośrednictwem elementu odpowiedzi na surowicę / promotora SRE w HEK 293 z ekspresją mGPR120. Selektywnie hamuje (10 µM) chemotaksję w kierunku pożywki kondycjonowanej adipocytami i odpowiedzi zapalne indukowane LPS w pierwotnych makrofagach pochodzących od myszy wt, ale nie myszy z nokautem Gpr120 in vitro, w tym degradację IκB, a także fosforylację Tak1, Ikk-β i JNK, i jest skuteczny w poprawie tolerancji glukozy i wrażliwości na insulinę in vivo wśród myszy wt, ale nie myszy z nokautem Gpr120 in vivo. Insulinowrażliwość in vivo wśród myszy wt, ale nie Gpr120-knockout, na diecie wysokotłuszczowej (HFD), gdy jest suplementowana (30 mg / kg) w diecie przez ostatnie 5 tygodni 20-tygodniowego okresu HFD bez wpływu na masę ciała zwierząt, co skutkuje zmniejszoną hiperinsulinemią, stłuszczeniem wątroby, naciekaniem makrofagów tkanki tłuszczowej (ATM) i stanem zapalnym. W przeciwieństwie do podwójnego agonisty Gpr40 / Gpr120 DHA, związek ten nie stymuluje wydzielania insuliny za pośrednictwem Gpr40 z linii komórkowej MIN6 β ani ehances stymulowanego glukozą wydzielania insuliny (GSIS) z komórek β w hodowanych wysepkach od myszy wt lub Gpr120-knockout.
Przepuszczalny dla komórek, aktywny doustnie, nietoksyczny związek na bazie kwasu azaspiroundekanylooctowego, który działa jako wysoce silny, selektywny i odwracalny aktywator GPR120 w komórkach mysich i ludzkich (EC50 = 350 nM dla rekrutacji β-arrestin 2). Indukuje zależny od stężenia wzrost produkcji inozytolo-1,4,5-trifosforanu (IP3) w komórkach z ekspresją GRP120. Wykazuje około 50-krotnie wyższą wrażliwość na GRP120 niż kwas dokozaheksaenowy, jednak wykazuje bardzo słabe powinowactwo do GRP40. Skutecznie zmniejsza stłuszczenie wątroby i poprawia tolerancję glukozy, hiperinsulinemię i wrażliwość na insulinę u otyłych myszy karmionych dietą wysokotłuszczową. Silnie hamuje indukowaną przez LPS fosforylację TAK1, IKKβ i JNK oraz zmniejsza degradację IκB w makrofagach.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
GPR120
GPR120
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Oh, D.Y., et al. 2014. Nat. Med.8, 942.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?