Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 879,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19N3O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2[n](nc(c2)c4[s]ccc4)c3ccccc3)c1ccc(cc1)CC
InChI
1S/C21H19N3O2S2/c1-2-16-10-12-18(13-11-16)28(25,26)23-21-15-19(20-9-6-14-27-20)22-24(21)17-7-4-3-5-8-17/h3-15,23H,2H2,1H3
InChI key
KJTITGSAONQVPY-UHFFFAOYSA-N
General description
Aktywator HSF1, HSF1A, CAS 1196723-93-9, jest przepuszczalnym dla komórek aktywatorem HSF1, który chroni komórki ssaków przed apoptozą wywołaną stresem. Chroni komórki przed cytotoksycznością polyQ.
Przepuszczalny dla komórek związek pirazolilosulfonamidowy, który aktywuje czynnik szoku cieplnego 1 (HSF1) i chroni komórki ssaków przed apoptozą wywołaną stresem. Zapewnia ochronę przed apoptozą wywołaną stresem ER, na co wskazuje zmniejszenie aktywności kaspazy-3 w leczonych komórkach. Wykazano, że aktywuje funkcję ludzkiego HSF1 w komórkach drożdży. Promuje lokalizację jądrową i fosforylację HSF1 (w ciągu 2 godzin leczenia). Aktywuje ekspresję Hsp25 i Hsp70 w mysich embrionalnych fibroblastach typu dzikiego (~ 30 µM) i Hsp70 w komórkach HeLa. Wykazano, że bezpośrednio i odwracalnie oddziałuje z cytozolową podjednostką chaperoniny TRiC/CCT(Kd = 613 nM dla HSF1A-FITC i Tcp1), obejmując region zawiasu 2 i destabilizując asocjację TRiC/CCT-HSF1. Nie zaburza jednak hydrolizy ATP. Zmniejsza nieprawidłowe fałdowanie białek i śmierć komórek w komórkach prekursorowych neuronów z ekspresją PolyQ i chroni przed cytotoksycznością w modelu neurodegeneracji za pośrednictwem PolyQ u Drosophila melanogaster.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
HSF1
HSF1
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Neef, D.W., et al. 2014. Cell Reports.9, 955.
Neef, D.W., et al. 2010. PLoS Biology.8, e1000291.
Neef, D.W., et al. 2010. PLoS Biology.8, e1000291.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?