The stability of stock solutions stored at 4 °C has not been investigated. To avoid repeated freeze/thaw cycles, which may cause degradation, aliquots may be prepared in single use volumes for storage at −20°C.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C177H306N66O54S3
Masa cząsteczkowa:
4318.93
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, water: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, sprzężony z TAT peptyd pochodzący z domeny klinowej białkowej fosfatazy tyrozynowej sigma (PTPsigma), który wiąże się z PTPsigma i łagodzi inhibicję proteoglikanu siarczanu chondroityny (CSPG) pochodzącego z gleju. Wykazano, że przekracza barierę krew-mózg. Nie wiąże się z innymi receptorami CSPG, takimi jak LAR i NgR. Blokując interakcję PTPsigma-CSPG, znosi pośredniczone przez CSPG hamowanie odrastania i kiełkowania aksonów. Wykazano, że promuje stożek wzrostu dorosłych neuronów czuciowych (~ 2,5 µM). Przywraca unerwienie serotoninergiczne do rdzenia kręgowego poniżej poziomu uszkodzenia i promuje stopniowe odzyskiwanie funkcji zarówno układu ruchowego, jak i moczowego po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w modelu szczurzym (11 µg/dzień).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
PTPσ
PTPσ
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Lang, B. T, et al. 2015. Nature.518, 404.
NH2-GRKKRRQRRRCDMAEHMERLKANDSLKLSQEYESI-NH2
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is it okay to store aliquots at 4C for several weeks rather than go through multiple freeze-thaw cycles?