Przejdź do
5.34352
Inhibitor MNK IV, Mnk-I1
Synonim(y):
Inhibitor MNK1, Mnk-I1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27F2N5O2S
Masa cząsteczkowa:
463.54
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek tieno[2,3-d]pirymidyny, który działa jako selektywny inhibitor kinaz oddziałujących z kinazami MAP 1 i 2 (Mnk1 i 2: IC50 = 23 i 16 nM odpowiednio dla MNK1 i MNK2). Wykazuje znacznie zmniejszoną aktywność wobec kilku innych kinaz białkowych i nie wpływa na fosforylację ERK, Akt, mTORC1 i rybosomalnej kinazy S6. Wykazano, że silnie hamuje fosforylację eIF4E (~ 1 µM) i całkowicie znosi aktywność w wyższym stężeniu w komórkach nowotworowych MDA-MB-231 i SSC25 (~ 1 µM). Wykazano, że jest znacznie skuteczniejszym inhibitorem Mnk niż CGP57380 (nr kat. 454861). Wykazano, że hamuje migrację mysich fibroblastów embrionalnych oraz komórek MDA-MB-231 i SCC25, ale nie wpływa na ich żywotność i proliferację.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
MNK
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Beggs, J.E., et al. 2015. Biochem. J.467, 63.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)