Przejdź do
5.34356
Inhibitor PRMT5, CMP5
Synonim(y):
1-(9-etylo-9H-karbazol-3-ylo)-N-(2-pirydynylometylo)metanamina, 2HCl, 1-(9-etylo-9H-karbazol-3-ylo)-N-(pirydyno-2-ylometylo)metanamina, 2HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21N3 · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
388.33
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Produkt 5.34356 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie karbazolu, który selektywnie hamuje aktywność PRMT5, a nie PRMT1, PRMT4 i PRMT7. Wykazano, że zajmuje miejsce katalityczne hPRMT5 i blokuje symetryczną dimetylację S2Me-H4R3 i S2Me-H3R8 bez wpływu na asymetryczną metylację H4R3 w liniach komórkowych limfoblastoidów przy 40 µM. Zapobiega immortalizacji komórek B wywołanej wirusem Epsteina-Barr (EBV) i przywraca aktywność transkrypcyjną miR-96. Zależnie od dawki indukuje śmierć komórek chłoniaka w porównaniu z normalnymi spoczynkowymi limfocytami B.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
PRMT5
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól HCl.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Alinari, L., et al. 2015. Blood.125, 2530.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)