Przejdź do
5.38337
Inhibitor PDE9, PF-04447943
Synonim(y):
6-((3S,4S)-4-metylo-1-(pirymidyn-2-ylometylo)pirolidyn-3-ylo)-1-(tetrahydro-2H-piran-4-ylo)-1H-pirazolo[3,4-d]pirymidyn-4(5H)-on, PF04447943, PF 04447943, Inhibitor fosfodiesterazy 9A, PF-04447943
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
816,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
816,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(C[C@H]([C@@H](C2)c3[nH]c4[n](ncc4[c](n3)=O)C5CCOCC5)C)Cc1ncccn1
InChI
1S/C20H25N7O2/c1-13-10-26(12-17-21-5-2-6-22-17)11-16(13)18-24-19-15(20(28)25-18)9-23-27(19)14-3-7-29-8-4-14/h2,5-6,9,13-14,16H,3-4,7-8,10-12H2,1H3,(H,24,25,28)/t13-,16-/m1/s1
InChI key
IWXUVYOOUMLUTQ-CZUORRHYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek i bariery krew-mózg związek pirazolo[3,4 d]pirymidynonu, który działa jako wysoce silny, selektywny i ukierunkowany na miejsce aktywne inhibitor fosfodiesterazy 9A (PDE9A;Ki = 2,8 nM, 4,5 nM i 18 nM odpowiednio dla ludzkiej, małpy rezus i szczurzej rekombinowanej PDE9A). Wykazuje wysoką selektywność w stosunku do innych fosfodiesteraz (Ki = 8,6, 99, 50, 29, 14,9, 5,3, 75, 50, 51,2 i 80 µM odpowiednio dla PDE1, PDE2A3, PDE3A, PDE4A, PDE5A, PDE6C, PDE7A2, PDE8A, PDE10, PDE11). Nie wpływa na aktywność 60 innych enzymów i receptorów. Wykazano, że zmniejsza poziom cGMP stymulowany przez ANP w ludzkich embrionalnych komórkach nerkowych wyrażających PDE9A2 rezusa (IC50 = 375 nM). Wykazano, że poprawia wydajność rozpoznawania nowych obiektów u szczurów (~ 3 mg/kg, p.o.). Wykazuje pożądane właściwości farmakokinetyczne z t1/2 = 4,9 h, Tmax = 0,3 h u szczurów.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 2,8 nM, 4,5 nM i 18 nM odpowiednio dla hamowania PDE9A u ludzi, rezusów i szczurów.
Główny cel
PDE9
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Lee, D., et al. 2015. Nature.519, 472
Verhoest, P. R., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 9045.
Hutson, P.H., et al. 2011. Neuropharmacology.61, 665.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)