Przejdź do
539229
Anty-białkowa izomeraza disiarczkowa królika pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-PDI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
guinea pig, Xenopus, sheep, bovine, rat, canine, hamster, porcine, mouse, monkey, human
Application:
—
Citations:
3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≥0.9% sodium azide as preservative
species reactivity
guinea pig, Xenopus, sheep, bovine, rat, canine, hamster, porcine, mouse, monkey, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:1000, colorimetric)
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Paraffin Sections )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDIA2(64714)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne białka A. Rozpoznaje białko izomerazy disiarczkowej o masie cząsteczkowej ~55 kDa (pozorna MW).
Immunogen
Bydło
Izomeraza disiarczkowa białek wątroby bydlęcej
Application
Immunoblotting (1:1000, kolorymetryczny)
Immunocytochemia (patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Skrawki parafinowe (patrz komentarze)
Physical form
W PBS, 50% glicerolu.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa, jądro szczura, śledziona myszy
Other Notes
Cribb, A.E., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.282, 1064.
Freedman, R.B., and Hillson, D.A. 1980. W Enzymologia potranslacyjnej modyfikacji białek. (Freedman R.B. i Hawkin H.C. eds.) Academic, London p. 157.
To przeciwciało będzie również działać w immunocytochemii, immunoprecypitacji i skrawkach parafinowych; stężenie należy określić dla każdej analizowanej próbki. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7496HPA053492HPA051692
description
liquid, Calbiochem®
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
guinea pig, Xenopus, sheep, bovine, rat, canine, hamster, porcine, mouse, monkey, human
species reactivity
mouse, bovine, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)