Przejdź do
539660
PKCε, ludzki, rekombinowany, S. frugiperda
Synonim(y):
Kinaza białkowa Cε
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
3570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥800 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Pełnej długości, rekombinowany, ludzki PKCε wyrażany w komórkach owadów S. frugiperda przy użyciu systemu ekspresji bakulowirusa. Nadaje się do badań PKCε i jego regulacji. PKCε jest enzymem niezależnym od Ca2+ i zależnym od fosfolipidów.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 250 mM NaCl, 20 mM HEPES, 5 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 mM EGTA, 50% glicerolu, 0,05% detergentu TRITON™ X-100, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która przeniesie 1 nmol fosforanu na substrat peptydowy PKCε (Nr kat. 539562) na minutę w temperaturze 30°C, pH 7,4.
Newton, A.C. 1995. J. Biol. Chem.270, 28495.
Dekker, L.V., and Parker, P.J. 1994. Trends Biochem. Sci. 19, 73.
Nishizuka, Y. 1992. Science 258, 607.
Bell, R.M., and Burns, D.J. 1991. J. Biol. Chem.266, 4661.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
539672325885524742
description
-
description
-
description
c-MET, GST-Fusion, Human, Recombinant (aa 956-1390) fused at the N-terminus to a GST-His6-thrombin cleavage site and expressed in S. frugiperda. c-Met is a receptor tyrosine kinase activated by HGF.
description
-
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
specific activity
≥800 units/mg protein
specific activity
≥800 units/mg protein
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥0.5 U/μL
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)