Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 372,00 zł |
Informacje o tej pozycji
372,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description InSolution, ≥97% | description PTP1B Inhibitor, CAS 765317-72-4, is a cell-permeable, selective, reversible and non-competitive allosteric inhibitor of PTP1B (IC50 = 4 µM and 8 µM for PTP1B403 and PTP1B298, respectively). | description - | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - |
| form liquid | form solid | form - | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light, desiccated (hygroscopic), avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?