Przejdź do
540217
Inhibitor PTP LYP
The PTP LYP Inhibitor controls the biological activity of PTP LYP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
(2-pirydyna)(Ph)₂P-Au-Cl, HePTP Inhibitor III, PTP Inhibitor XXVIII, PTP-PEST Inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
965,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14AuClNP
Masa cząsteczkowa:
495.69
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
965,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek kompleks Au(I)-fosfina, który działa jako selektywny inhibitor limfoidalnej fosfatazy tyrozynowej (LYP) (IC50= 1,5 µM) i ma ~ 10-krotną selektywność dla LYP w stosunku do PTP-PEST, HePTP i CD45 zarówno w komórkach JTAg, jak i pierwotnych mysich tymocytach.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Karver, M.R., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 6912.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
540211P9109
description
The PTP LYP Inhibitor controls the biological activity of PTP LYP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The PTP Inhibitor IV, also referenced under CAS 329317-98-8, controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
clone AG25, purified immunoglobulin
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, acetonitrile: soluble
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)