Przejdź do
55714
Ribonucleic Acid, Yeast
Synonim(y):
Ribonucleic Acid, Yeast
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
1450,00 zł
1 g
Sprawdź dostępność w koszyku
4930,00 zł
3697,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352208
Form:
solid
Solubility:
soluble (1N NaOH (5%))
Storage temp.:
−20°C
1450,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 8203
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
soluble (1N NaOH (5%))
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Polynucleotide involved in protein synthesis. Found in both the nucleus and the cytoplasm of cells.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Other Notes
Holley, R.W., et al. 1961. J. Biol. Chem.236, 200.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000662R6875R6625
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
core, Type II-C
description
Type VI
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonucleic Acid, Yeast
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)