Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
322,00 zł
Nazwa produktu
Roscovitine, A potent, reversible, and selective inhibitor of Cdks that exhibits about 10-fold greater efficacy towards p34-cdk1 and p33-cdk2 and 20-fold greater efficacy towards p33-cdk5 relative to Olomoucine.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCc3ccccc3)N[C@@H](CO)CC)C(C)C
InChI
1S/C19H26N6O/c1-4-15(11-26)22-19-23-17(20-10-14-8-6-5-7-9-14)16-18(24-19)25(12-21-16)13(2)3/h5-9,12-13,15,26H,4,10-11H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)/t15-/m1/s1
InChI key
BTIHMVBBUGXLCJ-OAHLLOKOSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
p34cdk1/cyclin B
Preparation Note
Other Notes
Meijer, L., et al. 1997. Eur. J. Biochem.243, 527.
Meijer, L., et al. 1996. Trends Cell Biol. 6, 393.
Rudolph, B., et al. 1996. EMBO J. 15, 3053.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roscovitine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?