Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 618,00 zł |
Informacje o tej pozycji
618,00 zł
Nazwa produktu
Rottlerin, A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC50 = 3-6 µM) and PKCθ.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8272
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
orange
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C=Cc2c1c(c(c(c2O)Cc4c(c(c(c(c4O)C(=O)C)O)C)O)O)C(=O)\C=C\c3ccccc3)(C)C
InChI
1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
InChI key
DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
PKCδ
Preparation Note
Other Notes
Gschwendt, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 93.
Gschwendt, M., et al. 1994. FEBS Lett.338, 85.
Gschwendt, M., et al. 1984. Cancer Lett.25, 177.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC50 = 3-6 µM) and PKCθ. | description analytical standard | description ≥99% |
| form solid | form - | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?