Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15Cl2N3O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
input
general use sample(s)
solubility
DMSO: 15 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2[n](nc(c2)c3[s]c4c(c3C)cc(cc4)Cl)C)c1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C19H15Cl2N3O2S2/c1-11-13-9-12(20)7-8-16(13)27-19(11)15-10-18(24(2)22-15)23-28(25,26)17-6-4-3-5-14(17)21/h3-10,23H,1-2H3
InChI key
BVBDTTLISMIOJY-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable indazolo-sulfonamide compound that displays broad-spectrum inhibitory activity against RNA Polymerase III (IC50 = 27 and 32 µM for human and S. cerevisiae RNA Pol III, respectively). Inhibits cell growth in yeast by preventing RNA Pol III-mediated tRNA transcription. Also available as a 25 mM solution in DMSO (Cat. No. 557404).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
activity against RNA Polymerase III
activity against RNA Polymerase III
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 27 and 32 µM for Human and S. cerevisiae RNA Pol III
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Slight warming may be necessary to achieve complete solubilization.
Other Notes
Wu, L., et al. 2003. Euk. Cell2, 256.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RNA Polymerase III Inhibitor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?