Przejdź do
561306
P-selektyna, ludzka, rekombinowana, komórki CHO
Synonim(y):
CD62P, GMP-140, LECAM-3, PADGEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in CHO cells
3080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<1.5 EU/μg Endotoxins (EU/μg of P-Selectin)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana ludzka selektyna P składająca się z 730 aminokwasów minus domeny transbłonowe i cytoplazmatyczne wyrażane w komórkach CHO. Glikoproteina ta ulega ekspresji na aktywowanych płytkach krwi i komórkach śródbłonka. Specyficzna interakcja między selektyną P i ligandem glikoproteiny P-selektyny-1, obecna na wielu typach komórek, promuje adhezję i działa wraz z selektyną L w tworzeniu początkowej interakcji między krążącymi leukocytami a śródbłonkiem.
Biochem/physiol Actions
Wykazano, że wiąże się z ligandami selektyny P na komórkach U937.
Physical form
Liofilizowany z Dulbecco's D-PBS (zawierający wapń i magnez), 1% sorbitol.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Rozpuścić w sterylnej H₂O w stężeniu 1 mg/ml.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB2154MABF3169HPA005990
description
-
description
clone P8G6, Chemicon®, from mouse
description
-
description
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
form
lyophilized
form
-
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
impurities
<1.5 EU/μg Endotoxins (EU/μg of P-Selectin)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)