Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Przewidywany termin wysyłki22 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 199,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031613
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.43
199,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Zastosowania:
Filtry liniowe ze stali nierdzewnej są powszechnie stosowane do filtracji gazów lub cieczy przy ciśnieniu wlotowym od 20 do 700 barów. Ciśnienie różnicowe zależy od typu zastosowanego filtra. Wszystkie uchwyty filtrów mogą być sterylizowane w autoklawie (dostępne w rozmiarach 25 mm i 47 mm).
Uchwyt filtra XX4404700 jest wyposażony w ekran podtrzymujący ciśnienie wsteczne. Można go sterylizować w autoklawie z filtrem na miejscu, jeśli używane są sita wsporcze pokryte PTFE, XX4404702 i XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 i 00907P to części zamienne do uchwytu filtra XX4404700.
Uchwyt filtra XX4504700 może być wyposażony w sito podtrzymujące filtr, XX4504704, w celu ochrony filtra przed ciśnieniem wstecznym.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 i XX45047RK to części zamienne do uchwytu filtra XX4504700.
Części zamienne do uchwytu filtra 25 mm SS są dostępne jako zestaw o numerze katalogowym XX45025RK, który obejmuje: (3) śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, (3) o-ringi Buna-N poddane obróbce LCR (2-018), (1) sito wsporcze ze stali nierdzewnej, (1) klucz imbusowy.
Filtry liniowe ze stali nierdzewnej są powszechnie stosowane do filtracji gazów lub cieczy przy ciśnieniu wlotowym od 20 do 700 barów. Ciśnienie różnicowe zależy od typu zastosowanego filtra. Wszystkie uchwyty filtrów mogą być sterylizowane w autoklawie (dostępne w rozmiarach 25 mm i 47 mm).
Uchwyt filtra XX4404700 jest wyposażony w ekran podtrzymujący ciśnienie wsteczne. Można go sterylizować w autoklawie z filtrem na miejscu, jeśli używane są sita wsporcze pokryte PTFE, XX4404702 i XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 i 00907P to części zamienne do uchwytu filtra XX4404700.
Uchwyt filtra XX4504700 może być wyposażony w sito podtrzymujące filtr, XX4504704, w celu ochrony filtra przed ciśnieniem wstecznym.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 i XX45047RK to części zamienne do uchwytu filtra XX4504700.
Części zamienne do uchwytu filtra 25 mm SS są dostępne jako zestaw o numerze katalogowym XX45025RK, który obejmuje: (3) śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, (3) o-ringi Buna-N poddane obróbce LCR (2-018), (1) sito wsporcze ze stali nierdzewnej, (1) klucz imbusowy.
Application
Akcesoria do uchwytów filtrów do przygotowywania próbek.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Accessories for filter holders for sample preparation. | description Accessories for filter holders for sample preparation. | description Accessories for filter holders for sample preparation. | description Accessories for filter holders for sample preparation. |
| material 316 stainless steel | material stainless steel screen | material stainless steel , PTFE-coated | material 316 stainless steel |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?