Przejdź do
565763
Inhibitor γ-sekretazy VI
The γ-Secretase Inhibitor VI, also referenced under CAS 287196-57-0, controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
1-(S) -endo-N-(1,3,3)-trimetylobicyklo[2.2.1]hept-2-ylo)-4-fluorofenylo-sulfonamid, 1-(S)-endo-N-(1,3,3)-trimetylobicyklo[2.2.1]hept-2-ylo)-4-fluorofenylo-sulfonamid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22FNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.41
MDL number:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
1080,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek. Silnie hamuje produkcję Aβ42 (IC50 = 1,8 µM). Traktowanie komórek HEK293 tym inhibitorem skutkuje fragmentami APP rozszczepionymi przez β-sekretazę i wydzielanymi APPα, ale nie obserwuje się zmian w wydzielanych APPβ, co wskazuje na specyficzne hamowanie γ-sekretazy.
Silny, przepuszczalny dla komórek inhibitor γ-sekretazy, który blokuje tworzenie Aβ42 (IC50 = 1,8 µM). Traktowanie komórek HEK293 inhibitorem γ-sekretazy VI powoduje wzrost fragmentów APP usuwanych przez β-sekretazę i wydzielanego APPSα, ale nie powoduje zmian w wydzielanym APPSβ, co wskazuje na specyficzne hamowanie aktywności γ-sekretazy.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 1,8 µM przeciwko produkcji Aβ42
Główny cel
Produkcja Aβ₄₂
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić w temperaturze (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Rishton, G.M., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 2297.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
565750565771565789
description
The γ-Secretase Inhibitor VI, also referenced under CAS 287196-57-0, controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
description
The γ-Secretase Inhibitor I controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
description
InSolution, ≥90%, 1 mM
description
This γ-secretase inhibitor, CAS 209984-56-5, is a cell-permeable dibenzazepine compound that lowers both brain and plasma Aβ40 levels by ~72% in Tg2576 mutant APP transgenic mouse model.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
desiccated (hygroscopic), OK to freeze
storage condition
desiccated, OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)