Przejdź do
565770
DAPT
≥98% (HPLC), lyophilized, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
γ-Secretase Inhibitor IX, DAPT, N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
987,00 zł
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
35 520,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
84 070,00 zł
575 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
84 070,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
84 070,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
84 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26F2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
γ-Secretase Inhibitor IX, Gamma-Secretase Inhibitor IX - CAS 208255-80-5, is a cell-permeable inhibitor of γ-secretase (Aβtotal IC50 = 115 nM, Aβ42 IC50 = 200 nM).
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](c2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C)F
InChI
1S/C23H26F2N2O4/c1-14(26-19(28)12-15-10-17(24)13-18(25)11-15)21(29)27-20(16-8-6-5-7-9-16)22(30)31-23(2,3)4/h5-11,13-14,20H,12H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t14-,20-/m0/s1
InChI key
DWJXYEABWRJFSP-XOBRGWDASA-N
General description
A cell-permeable dipeptide that inhibits γ-secretase activity and suppresses Aβ production (Aβ total IC50 = 115 nM; Aβ42 IC50 = 200 nM). Reported to be functionally active in both HEK293 cells overexpressing human APP751 and neuronal cultures, however, it does not affect the secretion of amyloid-b precursor protein (APP). Effective in acutely lowering Ab in APPV717F-transgenic mice. Also effective in inhibiting the production of an ~6 kDa C-terminal cleavage product (CTFg) in HEK293 cells stably transfected with the Swedish mutant, βAPP695. Reported to reduce extracellular Aβ plaques and intracellular Aβ accumulation in 3xTgAD transgenic mice.
A cell-permeable dipeptide that suppresses Aβ production by blocking γ-secretase (Aβtotal IC50 = 115 nM, Aβ42 IC50 = 200 nM). Prevents Aβ34 generation in murine N2a cells and hAPP/hBACE-1 transfected human HEK 293 cells. Reported to be functionally active in both HEK 293 cells and neuronal cultures without affecting the secretion of amyloid-β precursor protein (APP). Also shown to lower Aβ levels acutely in APP-transgenic mice. Reported to reduce extracellular Aβ plaques and intracellular Aβ accumulation in 3xTgAD transgenic mice. A 25 mM (5 mg/462 µl) solution of γ-Secretase Inhibitor IX (Cat. No. 565784) in DMSO is also available.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 115 nM suppressing Aβtotal production; 200 nM suppressing Aβ42 production
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Morohashi, Y., et al. 2006. J. Bio. Chem.Vol. 281, 14670.
Nishitomo, K. et al. 2006 J. Neurochem.99, 1555.
Oddo, S., et al. 2004. Neuron43, 321.
Dovey, H.F., et al. 2001. J. Neurochem.76, 173.
Sastre, M., et al. 2001. EMBO Rep.2, 835.
Vandermeeren, M., et al. 2001. Neurosci. Lett.315, 145.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D5942565750565789
DAPT ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D5942
DAPT
description
Gamma-Secretase Inhibitor IX - CAS 208255-80-5, is a cell-permeable inhibitor of γ-secretase (Aβtotal IC50 = 115 nM, Aβ42 IC50 = 200 nM).
description
≥98% (HPLC), solid
description
The γ-Secretase Inhibitor I controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
description
This γ-secretase inhibitor, CAS 209984-56-5, is a cell-permeable dibenzazepine compound that lowers both brain and plasma Aβ40 levels by ~72% in Tg2576 mutant APP transgenic mouse model.
form
lyophilized
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: ~18 mg/mL
solubility
50% acetic acid: soluble, DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Secretase Inhibitor IX
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)