Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1550,00 zł |
1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1550,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E, This g-secretase inhibitor, CAS 209986-17-4, is a cell-permeable, potent, selective, non-transition-state analog inhibitor of γ-secretase and Notch processing. Lowers Aβ levels in APP transgenic mice
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC2N=C(c4c(cccc4)N(C2=O)C)c3ccccc3)F
InChI
1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25?/m0/s1
InChI key
JNGZXGGOCLZBFB-YPHZTSLFSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
γ-secretase and Notch processing Ab40 in CHO cells overexpressing wild type bAPP
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Jung, K.M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 42161.
Murakami, D., et al. 2003. Oncogene22, 1511.
Campbell, W.A., et al. 2003. J. Neurochem.85, 1563.
Berechid, B.E., et al., 2002. J. Biol. Chem.277, 8154.
Lee, H.J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 6318.
May, P., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 18736.
Scheinfeld, M.H., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 44195.
Ni, C. Y., et al. 2001. Science294, 2179.
Beher, D., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 45394.
Doerfler, P., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 9312.
Seiffert, D., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 34086.
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?