Przejdź do
565950
Sialyl Lewis x, sól sodowa
Enzymatically prepared tetrasaccharide which acts as a minimal binding ligand for E-selectins.
Synonim(y):
SLex, Neu5Acα2,3Galβ1,4(Fucα1,3)GlcNAc, SLe x, Neu5Acα2,3Galβ1,4(Fucα1,3)GlcNAc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H51N2NaO23
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
842.73
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 2 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H](O[C@@](C[C@@H]1O)(O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@@H]2O)CO)O[C@@H]([C@H](O[C@@H]3O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]3O)O)O)C)[C@@H](NC(=O)C)C=O)[C@H](O)CO)O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)53-24(12(5-34)32-10(2)38)25(15(42)7-36)54-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)/t9-,12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20-,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29-,31-/m0/s1
InChI key
LAQPKDLYOBZWBT-NYLDSJSYSA-N
General description
Enzymatycznie przygotowany tetrasacharyd, który działa jako minimalnie wiążący ligand dla selektyn E. SLex zmniejsza obrażenia po niedokrwieniu i reperfuzji oraz ostre uszkodzenie płuc wywołane kompleksem immunologicznym w modelach zwierzęcych. Przypuszcza się, że w obu tych modelach SLex działa poprzez blokowanie rekrutacji neutrofili za pośrednictwem selektyny E do miejsc zapalenia.
Other Notes
Seekamp, A., et al. 1994. Am. J. Pathol.144, 592.
Mulligan, M.S., et al. 1993. J. Exp. Med.178, 623.
Ichikawa, Y., et al. 1992. J. Am. Chem. Soc. 114, 9283.
Lasky, L.A. 1992. Science 258, 964.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1782S2279SAB4700773
description
Enzymatically prepared tetrasaccharide which acts as a minimal binding ligand for E-selectins.
description
-
description
-
description
clone 121SLE, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
-
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product appropriate for an in vitro e-selectin binding assay?
    1 answer
    1. This product is suitable for in vitro binding assays. It is advisable to consult peer-reviewed literature on in vitro binding assays between sialyl Lewis x and E-selectins specifically. Publications such as "Sialyl Lewisx Glycomimetics as E- and P-Selectin Antagonists Targeting Hyperinflammation," in ACS Med. Chem. Lett. (16)1, 64–71, indicate that catch bonds formed between selectins and sialyl Lewis x can affect binding affinity based on static versus dynamic environments. This effect may present challenges in accurately quantifying in vitro binding, depending on the nature of the binding assay. Therefore, in vivo studies might be important for a more accurate assessment of biological activity.