Przejdź do
566331
Inhibitor SIRT2 II, AK-1
The SIRT2 Inhibitor II, AK-1, also referenced under CAS 330461-64-8, controls the biological activity of SIRT2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
3-(azepan-1-ylsulfonylo)-N-(3-nitrofenylo)benzamid, inhibitor SIRT2 II, AK-1
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N3CCCCCC3)c1cc(ccc1)C(=O)Nc2cc(ccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C19H21N3O5S/c23-19(20-16-8-6-9-17(14-16)22(24)25)15-7-5-10-18(13-15)28(26,27)21-11-3-1-2-4-12-21/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,20,23)
InChI key
HAYBKCHPEBZNGW-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek benzylosulfonamid, który hamuje aktywność SIRT2 (IC50 = 12,5 µM w teście enzymatycznym) poprzez celowanie w miejsce wiązania nikotynamidu SIRT2, ale może również celować w SIRT1 i SIRT3 (IC50> 40 µM) ze znacznie mniejszą siłą. Analiza Western pokazuje, że leczenie AK-1 (>25 µM) prowadzi do wzrostu acetylowanej tubuliny. Wykazano, że AK-1 (1 do 10 µM) ratuje dysfunkcję neuronów w dwóch modelach in vivo choroby Huntingtona (HD) u Dropshila i Caenorhabditis elegans. Wykazuje również poprawę toksyczności neuronów w pierwotnym modelu HD od 1 µM do 4 µM, podobnie jak w przypadku genetycznego hamowania SIRT2, a także koreluje z negatywną regulacją biosyntezy steroli.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Luthi-Carter, R., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci.107, 7927.
Outeiro, TF., et al. 2007. Science317, 516.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)