Przejdź do
567692
L(-)Sorbose
L-Sorbose, CAS 87-79-6, is a ketose monosaccharide that has a sweetness equivalent to sucrose.
Synonim(y):
Sorbose, L(-)Sorbose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1720,00 zł
1 kg
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
6590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
1720,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8726
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(C(O)CO)C(O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
85541
description
L-Sorbose, CAS 87-79-6, is a ketose monosaccharide that has a sweetness equivalent to sucrose.
description
for biotechnological purposes, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
form
crystalline solid
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
color
white to off-white
color
colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L(-)Sorbose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)