Przejdź do
573121
SMER28
A cell-permeable quinazoline compound that augments the cytostatic effects of Rapamycin and acts as an autophagy stimulator both in mammalian cultures in vitro and in a Drosophila melanogaster HD model in vivo.
Synonim(y):
(6-bromo-4-alliloamino)chinazolina, małocząsteczkowy wzmacniacz Rapamycyny-28, induktor autofagii II
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cc2c(ncnc2NCC=C)cc1
InChI
1S/C11H10BrN3/c1-2-5-13-11-9-6-8(12)3-4-10(9)14-7-15-11/h2-4,6-7H,1,5H2,(H,13,14,15)
InChI key
BCPOLXUSCUFDGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek chinazoliny, który wzmacnia cytostatyczne działanie Rapamycyny (nr kat. 553210 i 553211) w Saccharomyces cerevisiae i działa jako stymulator autofagii zarówno w kulturach ssaków in vitro, jak i w modelu Drosophila melanogaster HD in vivo. Chociaż SMER28 i Rapamycyna wykazują addytywny wpływ na usuwanie substratów autofagii komórkowej, SMER28 działa niezależnie od Rapamycyny, prawdopodobnie działając na cele komórkowe poniżej celu Rapamycyny/FKBP12, mTOR.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Tian, Y., et al. 2011. FASEB J.25, 1934.Sarkar, S., et al. 2007. Nat. Chem. Biol.3, 331.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SMER28
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)