Przejdź do
5.86409
Arcofolin® (sól monosodowa kwasu L-5-metylotetrahydrofoliowego (L-5-MTHF-Na))
USP
Synonim(y):
(6S)-5-MethylTHF-Na, Kwas (6S)-metylotetrahydrofoliowy, sól monosodowa, Kwas L-5-metylotetrahydrofoliowy (L-5-MTHF-Na), Kwas L-5-metylotetrahydrofoliowy, sól monosodowa, L-5-MTHF-Na, L-5-metylotetrahydrofolian monosodowy, L-mefolian monosodowy, L-mefolinian monosodowy, L-metylofolian
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H24N7O6 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.44
UNSPSC Code:
12352200
Grade:
GMO free, GMP, Halal, Kosher
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
agency
USP
form
powder
application(s)
enterals
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1C2=C(NC(N)=NC2=O)NC[C@@H]1CNC3=CC=C(C=C3)C(N[C@H](C(O[Na])=O)CCC(O)=O)=O
General description
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Application
Arcofolin może być stosowany jako suplement diety do stosowania u ludzi w dziennej dawce 200-1000 µg.
Packaging
Możliwe niestandardowe opakowanie
Legal Information
ARCOFOLIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)