Przejdź do
6060
Thymidine
Synonim(y):
Thymidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
392,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 10 mg/mL
Storage temp.:
10-30°C
392,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
RTECS - XP2071000
Merck USA index - 14, 9397
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[nH]1[c]([n](cc([c]1=O)C)C2OC(C(C2)O)CO)=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYSA-N
General description
Used in conjunction with hypoxanthine and aminopterin for the selection of hybridoma cell lines. Also reported to induce cell death in L-cells.
Preparation Note
Following reconstitution, sterilize by filtration using a 0.22 µm filter, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Other Notes
Amenta, J.S., et al. 1993. In Vitro Cell Dev. Biol. Anim.29A, 855.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9250
Thymidine
Millipore
6060
Thymidine
description
-
description
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
shipped in
ambient
shipped in
-
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymidine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)