Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 998,00 zł |
Informacje o tej pozycji
998,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)c3ccc(cc3)OC)NC(=O)CSc2[nH][c](c(c(n2)C)CC)=O
InChI
1S/C19H20N4O3S2/c1-4-14-11(2)20-18(23-17(14)25)28-10-16(24)22-19-21-15(9-27-19)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h5-9H,4,10H2,1-3H3,(H,20,23,25)(H,21,22,24)
InChI key
QSIYTNYMBWYHAA-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Namkung, W., et al. 2011., J Biol Chem. in press.
Namkung, W., et al. 2011., FASEB J. in press.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01 controls the biological activity of TMEM16A. | description ≥95% (HPLC) | description The TMEM16A Activator, Eact modulates the biological activity of TMEM16A. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications. | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?