Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2420,00 zł |
1 kit | Przewidywany termin wysyłki08 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
42029053
2420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócspecies reactivity
all
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
General description
Zestaw Visualizer Western Blot Detection Kit jest przeznaczony do czułego wykrywania białek w chemiluminescencyjnych Western blotach.
Application
Do stosowania na immunoblotach.
Packaging
20 blotów
Pojemność zestawu: 50 miniblotów żelowych na 1000 cm2membrany
Analysis Note
The reagents in this kit have been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in Western blot assays.
Other Notes
Goat Anti-Rabbit IgG, HRP conjugate (Cat.# 12-348) Visualizer Detection Reagent A Visualizer Detection Reagent B
Goat Anti-Rabbit IgG, HRP conjugate Visualizer Detection Reagent A Visualizer Detection Reagent B
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?